Ethyl picolinat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
OR4533-100G OR4533-10G
APOSOR4533-100GEA 502 DKK
APOSOR4533-100G APOSOR4533-10G
Ethyl picolinat
Ethyl picolinat
Formel: C₈H₉NO₂
Molekylvægt: 151.16 g/mol
Kogepunkt: 240…241 °C
Smeltepunkt: 44256 °C
Massefylde: 1.119 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006292
CAS-nummer: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0