5-Brom-1-indanon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR4530-5G OR4530-100G OR4530-25G
APOSOR4530-5GEA 164 DKK
APOSOR4530-5G APOSOR4530-100G APOSOR4530-25G
5-Brom-1-indanon 98%
5-Brom-1-indanon
Formel: C₉H₇BrO
Smeltepunkt: 125…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082718
CAS-nummer: 34598-49-7