2,4-Dichlor-5-methoxyanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Amino-2,4-dichloroanisole, 4,6-Dichloro-m-anisidine
OR4527-5G OR4527-100G OR4527-25G
APOSOR4527-5GEA 164 DKK
APOSOR4527-5G APOSOR4527-100G APOSOR4527-25G
2,4-Dichlor-5-methoxyanilin
2,4-Dichlor-5-methoxyanilin
Formel: C₇H₇Cl₂NO
Molekylvægt: 192.04 g/mol
Smeltepunkt: 50…51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00974410
CAS-nummer: 98446-49-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III