1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4524-1G OR4524-25G OR4524-5G
APOSOR4524-1GEA 262 DKK
APOSOR4524-1G APOSOR4524-25G APOSOR4524-5G
1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
1,4-Dibromo-2-ethylbenzene
Formel: C₈H₈Br₂
Molekylvægt: 263.96 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672998
CAS-nummer: 289039-53-8