1-(Dimethylamino)isopropylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452189-1G
OR452189-500MG
APOSOR452189-1GEA
1320
DKK
APOSOR452189-1G
APOSOR452189-500MG
1-(Dimethylamino)isopropylamine 97%
1-(Dimethylamino)isopropylamine
Formel:
C₅H₁₄N₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014812 CAS-nummer: 108-15-6 |