1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452128-1G OR452128-5G
APOSOR452128-1GEA 1310 DKK
APOSOR452128-1G APOSOR452128-5G
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid 97%
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02211013
CAS-nummer: 78348-46-6