3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452125-1G OR452125-500MG
APOSOR452125-1GEA 2950 DKK
APOSOR452125-1G APOSOR452125-500MG
3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride 97%
3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₆ClNO
Molekylvægt: 165.66 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08166754
CAS-nummer: 688809-97-4