(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452122-1G OR452122-500MG
APOSOR452122-1GEA 3930 DKK
APOSOR452122-1G APOSOR452122-500MG
(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride 97%
(1-Methylpiperidin-4-yl)acetic acid hydrochloride
Formel: C₈H₁₆ClNO₂
Molekylvægt: 193.68 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12196931
CAS-nummer: 67686-06-0