4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Benzyl-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, 1-Boc-4-benzyl-4-piperidinecarboxylic acid
OR452118-1G OR452118-250MG
APOSOR452118-1GEA 1960 DKK
APOSOR452118-1G APOSOR452118-250MG
4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester 97%
4-Benzylpiperidine-1,4-dicarboxylic acid mono-tert-butyl ester
Formel: C₁₈H₂₅NO₄
Molekylvægt: 319.4 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179131
CAS-nummer: 167263-11-8