tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452116-1G OR452116-500MG
APOSOR452116-1GEA 3930 DKK
APOSOR452116-1G APOSOR452116-500MG
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate 97%
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11867900
CAS-nummer: 147202-35-5