N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452101-1G OR452101-500MG
APOSOR452101-1GEA 3340 DKK
APOSOR452101-1G APOSOR452101-500MG
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formel: C₇H₁₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13562148
CAS-nummer: 1246172-31-5