3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452074-1G OR452074-250MG OR452074-500MG
APOSOR452074-1GEA 4910 DKK
APOSOR452074-1G APOSOR452074-250MG APOSOR452074-500MG
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride 97%
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16613952
CAS-nummer: 1228070-90-3