1-Iodo-4-phenoxybenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452072-1G OR452072-5G
APOSOR452072-1GEA 0 DKK
APOSOR452072-1G APOSOR452072-5G
1-Iodo-4-phenoxybenzene 97%
1-Iodo-4-phenoxybenzene
Formel: C₁₂H₉IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060666
CAS-nummer: 2974-94-9