((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-Iodo-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-benzene
OR452068-1G OR452068-5G
APOSOR452068-1GEA 447 DKK
APOSOR452068-1G APOSOR452068-5G
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane
Formel: C₁₁H₁₃ISi
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04974026
CAS-nummer: 134856-58-9