3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452066-1G OR452066-25G OR452066-5G
APOSOR452066-1GEA 516 DKK
APOSOR452066-1G APOSOR452066-25G APOSOR452066-5G
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00598205
CAS-nummer: 22174-29-4