Boc-7-methyl-DL-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452045-1G OR452045-250MG OR452045-500MG
APOSOR452045-1GEA 7360 DKK
APOSOR452045-1G APOSOR452045-250MG APOSOR452045-500MG
Boc-7-methyl-DL-tryptophan 97%
Boc-7-methyl-DL-tryptophan
Formel: C₁₇H₂₂N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682378
CAS-nummer: 1219333-83-1