Boc-5-bromo-DL-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR452005-1G OR452005-250MG OR452005-500MG
APOSOR452005-1GEA 3690 DKK
APOSOR452005-1G APOSOR452005-250MG APOSOR452005-500MG
Boc-5-bromo-DL-tryptophan 97%
Boc-5-bromo-DL-tryptophan
Formel: C₁₆H₁₉BrN₂O₄
Molekylvægt: 383.25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682356
CAS-nummer: 67308-26-3