2-Brom-1,4-dimethoxybenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
OR4516-10G OR4516-250G OR4516-50G
APOSOR4516-10GEA 110 DKK
APOSOR4516-10G APOSOR4516-250G APOSOR4516-50G
2-Brom-1,4-dimethoxybenzen
2-Brom-1,4-dimethoxybenzen
Formel: C₈H₉BrO₂
Kogepunkt: 130…131 °C/10mmHg
Massefylde: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008355
CAS-nummer: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7