4-Brom-1,3-dimethoxybenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
OR4515-100G OR4515-25G
APOSOR4515-100GEA 458 DKK
APOSOR4515-100G APOSOR4515-25G
4-Brom-1,3-dimethoxybenzen 98%
4-Brom-1,3-dimethoxybenzen
Formel: C₈H₉BrO₂
Kogepunkt: 153…155 °C/18mmHg
Smeltepunkt: 24…26 °C
Massefylde: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009844
CAS-nummer: 17715-69-4
EINECS: 241-717-0