3-Methylisoxazole-5-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451449-1G OR451449-5G
APOSOR451449-1GEA 491 DKK
APOSOR451449-1G APOSOR451449-5G
3-Methylisoxazole-5-carbonitrile
3-Methylisoxazole-5-carbonitrile
Formel: C₅H₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14702909
CAS-nummer: 65735-07-1