4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451436-1G OR451436-25G OR451436-5G
APOSOR451436-1GEA 1210 DKK
APOSOR451436-1G APOSOR451436-25G APOSOR451436-5G
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formel: C₆H₇BrN₂O
Molekylvægt: 203.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03419806
CAS-nummer: 1001519-37-4