5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451434-1G OR451434-25G OR451434-5G
APOSOR451434-1GEA 197 DKK
APOSOR451434-1G APOSOR451434-25G APOSOR451434-5G
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₄ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15146532
CAS-nummer: 351990-69-7