1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR451433-1G OR451433-5G
APOSOR451433-1GEA 2620 DKK
APOSOR451433-1G APOSOR451433-5G
1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
Formel: C₈H₁₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318922
CAS-nummer: 34217-60-2
UN nummer: 2735
ADR: 8,III