3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451430-1G OR451430-25G OR451430-5G OR451430-10G
APOSOR451430-1GEA 1530 DKK
APOSOR451430-1G APOSOR451430-25G APOSOR451430-5G APOSOR451430-10G
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formel: C₄H₈ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16613948
CAS-nummer: 113140-10-6