1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR451427-1G OR451427-5G
APOSOR451427-1GEA 360 DKK
APOSOR451427-1G APOSOR451427-5G
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₆H₈ClN₃O₂
Molekylvægt: 189.6 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04968629
CAS-nummer: 51355-91-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III