3-Methoxy-5-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451426-1G OR451426-5G
APOSOR451426-1GEA 872 DKK
APOSOR451426-1G APOSOR451426-5G
3-Methoxy-5-nitroaniline
3-Methoxy-5-nitroaniline
Formel: C₇H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01103799
CAS-nummer: 586-10-7