4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR451421-1G OR451421-5G
APOSOR451421-1GEA 872 DKK
APOSOR451421-1G APOSOR451421-5G
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Formel: C₈H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11696453
CAS-nummer: 63989-88-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III