5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451420-1G OR451420-5G
APOSOR451420-1GEA 240 DKK
APOSOR451420-1G APOSOR451420-5G
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
5-Bromoquinolin-8-ylamine hydrochloride
Formel: C₉H₈BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00457010
CAS-nummer: 297760-76-0