1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR451414-1G OR451414-5G
APOSOR451414-1GEA 436 DKK
APOSOR451414-1G APOSOR451414-5G
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formel: C₈H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11840950
CAS-nummer: 21666-68-2