Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451328-10G OR451328-50G OR451328-100G
APOSOR451328-10GEA 360 DKK
APOSOR451328-10G APOSOR451328-50G APOSOR451328-100G
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
Formel: C₁₃H₂₀O₃
Molekylvægt: 224.30 g/mol
Kogepunkt: 99…100 °C
Massefylde: 0.987 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051786
CAS-nummer: 42783-78-8