2,4-Dimethylbenzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(2,4-Dimethylphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-m-xylene
OR451325-25G
OR451325-5G
APOSOR451325-25GEA
806
DKK
APOSOR451325-25G
APOSOR451325-5G
2,4-Dimethylbenzylalkohol 97%
2,4-Dimethylbenzylalkohol
Formel:
C₉H₁₂O Kogepunkt: 120 °C Smeltepunkt: 25 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004624 CAS-nummer: 16308-92-2 |