Diphenyliodniumchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR451320-25G OR451320-5G OR451320-100G
APOSOR451320-25GEA 915 DKK
APOSOR451320-25G APOSOR451320-5G APOSOR451320-100G
Diphenyliodniumchlorid
Diphenyliodniumchlorid
Formel: C₁₂H₁₀ClI
Molekylvægt: 316.57 g/mol
Smeltepunkt: 233…235 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011909
CAS-nummer: 1483-72-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III