1,6-Hexanedithiol 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451319-100G OR451319-25G OR451319-500G
APOSOR451319-100GEA 654 DKK
APOSOR451319-100G APOSOR451319-25G APOSOR451319-500G
1,6-Hexanedithiol 97+%
1,6-Hexanedithiol
Formel: C₆H₁₄S₂
Kogepunkt: 118…119 °C
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004910
CAS-nummer: 1191-43-1
UN nummer: 3334
ADR: 9,III