Furfuryl methyl sulphide 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-((Methylthio)methyl)furan
OR451317-100G
OR451317-25G
APOSOR451317-100GEA
469
DKK
APOSOR451317-100G
APOSOR451317-25G
Furfuryl methyl sulphide 97+%
Furfuryl methyl sulphide
Formel:
C₆H₈OS Molekylvægt: 128.19 g/mol Kogepunkt: 64…65 °C Massefylde: 1.07 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 63 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009604 CAS-nummer: 1438-91-1 UN nummer: 3334 ADR: 9 III |