1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451315-100G OR451315-25G
APOSOR451315-100GEA 2690 DKK
APOSOR451315-100G APOSOR451315-25G
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Formel: C₇H₇ClN₂
Smeltepunkt: 169…174 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031933
CAS-nummer: 17281-59-3