6-Phenyl-1-hexanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Phenylhexanol
OR451311-10G OR451311-1G OR451311-5G
APOSOR451311-10GEA 2600 DKK
APOSOR451311-10G APOSOR451311-1G APOSOR451311-5G
6-Phenyl-1-hexanol 98%
6-Phenyl-1-hexanol
Formel: C₁₂H₁₈O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014063
CAS-nummer: 2430-16-2