(2-Methoxyphenoxy)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451310-100G OR451310-25G OR451310-5G
APOSOR451310-100GEA 1990 DKK
APOSOR451310-100G APOSOR451310-25G APOSOR451310-5G
(2-Methoxyphenoxy)eddikesyre 98%
(2-Methoxyphenoxy)eddikesyre
Formel: (C₆H₄OCH₃)OCH₂COOH
Smeltepunkt: 123…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014352
CAS-nummer: 1878-85-9