(±)-4-Phenyl-2-butanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451309-100G OR451309-25G OR451309-500G
APOSOR451309-100GEA 1220 DKK
APOSOR451309-100G APOSOR451309-25G APOSOR451309-500G
(±)-4-Phenyl-2-butanol 98%
(±)-4-Phenyl-2-butanol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
Molekylvægt: 150.22 g/mol
Kogepunkt: 132 °C
Massefylde: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044349
CAS-nummer: 2344-70-9