3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451308-25G OR451308-5G
APOSOR451308-25GEA 1360 DKK
APOSOR451308-25G APOSOR451308-5G
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Formel: C₁₂H₁₂O₂
Kogepunkt: 185…188 °C
Massefylde: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014990
CAS-nummer: 4335-90-4