1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR451306-25G OR451306-5G OR451306-100G
APOSOR451306-25GEA 933 DKK
APOSOR451306-25G APOSOR451306-5G APOSOR451306-100G
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene, Technical Grade
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
Formel: C₇H₁₀
Kogepunkt: 114…115 °C
Massefylde: 0,838 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001538
CAS-nummer: 4313-57-9
UN nummer: 3295
ADR: 3,II