4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Biphenylyl)ethanol, 1-(4-Biphenyl)ethanol
OR451303-100G OR451303-25G OR451303-5G
APOSOR451303-100GEA 2610 DKK
APOSOR451303-100G APOSOR451303-25G APOSOR451303-5G
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl 98%
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl
Formel: C₁₄H₁₄O
Smeltepunkt: 95…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016859
CAS-nummer: 3562-73-0