1,4-Butandithiol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451300-100G OR451300-25G OR451300-500G
APOSOR451300-100GEA 915 DKK
APOSOR451300-100G APOSOR451300-25G APOSOR451300-500G
1,4-Butandithiol
1,4-Butandithiol
Formel: C₄H₁₀S₂
Kogepunkt: 105…106 °C
Massefylde: 1,042 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004906
CAS-nummer: 1191-08-8