N,N-Dimethylglycin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR45130-25G OR45130-5G OR45130-100G
APOSOR45130-25GEA 218 DKK
APOSOR45130-25G APOSOR45130-5G APOSOR45130-100G
N,N-Dimethylglycin 97%
N,N-Dimethylglycin
Formel: C₄H₉NO₂
Smeltepunkt: 178…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004283
CAS-nummer: 1118-68-9
EINECS: 214-267-8