3-Bromo-p-anisidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromo-4-methoxyaniline
OR45122-1G OR45122-5G
APOSOR45122-1GEA 164 DKK
APOSOR45122-1G APOSOR45122-5G
3-Bromo-p-anisidine 97%
3-Bromo-p-anisidine
Formel: C₇H₈BrNO
Molekylvægt: 202.0485 g/mol
Smeltepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04094339
CAS-nummer: 19056-41-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III