(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451217-1G OR451217-5G
APOSOR451217-1GEA 644 DKK
APOSOR451217-1G APOSOR451217-5G
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
(R)-3-Methoxypyrrolidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11849816
CAS-nummer: 474707-30-7