2,6-Dichlor-4-nitroanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR4512-25G OR4512-5G OR4512-1G
APOSOR4512-25GEA 632 DKK
APOSOR4512-25G APOSOR4512-5G APOSOR4512-1G
2,6-Dichlor-4-nitroanisol 98%
2,6-Dichlor-4-nitroanisol
Formel: C₇H₅Cl₂NO₃
Smeltepunkt: 97…100 °C
Flammepunkt: 160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061129
CAS-nummer: 17742-69-7
EINECS: 403-350-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III