(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR451180-25G OR451180-5G
APOSOR451180-25GEA 0 DKK
APOSOR451180-25G APOSOR451180-5G
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Formel: C₅H₉NO₂
Kogepunkt: 147…149 °C/0,06mmHg
Smeltepunkt: 83…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077791
CAS-nummer: 66673-40-3