2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Boc-2-methyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid, 1-Boc-2-methyl-DL-proline
OR451178-1G OR451178-250MG OR451178-5G
APOSOR451178-1GEA 741 DKK
APOSOR451178-1G APOSOR451178-250MG APOSOR451178-5G
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
2-Methylpyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
Molekylvægt: 229.28 g/mol
Smeltepunkt: 104…106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095494
CAS-nummer: 203869-80-1