4-Bromophenyl cyclobutyl ketone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (4-Bromophenyl)cyclobutyl-methanone
OR451175-5G OR451175-1G
APOSOR451175-5GEA 5900 DKK
APOSOR451175-5G APOSOR451175-1G
4-Bromophenyl cyclobutyl ketone 98%
4-Bromophenyl cyclobutyl ketone
Formel: C₁₁H₁₁BrO
Molekylvægt: 239.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03841260
CAS-nummer: 898790-60-8