4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Spiro[indene-1,4'-piperidine] hydrochloride
OR451149-1G OR451149-5G
APOSOR451149-1GEA 3230 DKK
APOSOR451149-1G APOSOR451149-5G
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
4-Spiroindenepiperidine hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₆ClN
Molekylvægt: 221.73 g/mol
Smeltepunkt: 291…294 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632538
CAS-nummer: 137730-67-7